Isopentylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
A0033-25ML A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA 140 DKK
TCIAA0033-25ML TCIAA0033-500ML
Isopentylacetat ≥98.0% (by GC)
Isopentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130.19 g/mol
Kogepunkt: 141°C
Smeltepunkt: -78
Flammepunkt: 38°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN nummer: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b7448766aec298061b4cf89d8531a98e4e6f2&vid=7d254f0205bccf460f477046c624188020b4c16e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %