Isobutylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A0034-25ML
A0034-500ML
TCIAA0034-25MLEA
132
DKK
TCIAA0034-25ML
TCIAA0034-500ML
Isobutylacetat ≥99.0% (by GC)
Isobutylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Kogepunkt: 117°C Smeltepunkt: –99 °C Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 21°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008932 CAS-nummer: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN nummer: 1213 ADR: 3,II Merck Index: 14,05130 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |