sec-Butylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methylpropyl acetate
A0025-25ML A0025-500ML
TCIAA0025-25MLEA 132 DKK
TCIAA0025-25ML TCIAA0025-500ML
sec-Butylacetat ≥98.0% (by GC)
sec-Butylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 112°C
Smeltepunkt: -98.9
Flammepunkt: 18°C
MDL Number: MFCD00009328
CAS-nummer: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN nummer: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fa2b8a5b7d2fd4e664a33e140741ac94bfd7db&vid=398d183458e25ab2f77ea771eadbc4848a5df897&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %