Acetonylacetone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
H0101-25ML H0101-500ML H0101-100ML
TCIAH0101-25MLEA 140 DKK
TCIAH0101-25ML TCIAH0101-500ML TCIAH0101-100ML
Acetonylacetone ≥97.0% (by GC)
Acetonylacetone
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114.14 g/mol
Kogepunkt: 188°C
Smeltepunkt: –9°C
Flammepunkt: 79°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008792
CAS-nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 14,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e2ba330e3dd0559a83eb95f949c1b8195db43f&vid=b03a8441d554643c791acbe015bf5ea95faef13b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %