2,3-Pentandion ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Pentane-2,3-dione
P0051-25ML
P0051-500ML
P0051-100ML
TCIAP0051-25MLEA
222
DKK
TCIAP0051-25ML
TCIAP0051-500ML
TCIAP0051-100ML
2,3-Pentandion ≥97.0% (by GC)
2,3-Pentanedione
Formel:
C₅H₈O₂ Kogepunkt: 108°C Smeltepunkt: –52 °C Massefylde: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 19°C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00009313 CAS-nummer: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 UN nummer: 1224 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |