3-Pentanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethylketon
P0061-25ML P0061-500ML
TCIAP0061-25MLEA 132 DKK
TCIAP0061-25ML TCIAP0061-500ML
3-Pentanon ≥98.0% (by GC)
3-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
Molekylvægt: 86.13 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Smeltepunkt: -40
Flammepunkt: 13°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009320
CAS-nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN nummer: 1156
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5cde5285f591fcaafe422022aa65b1a9e14c0a2&vid=9061b67330721befbebeddcd79b1addce5068875&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %