2-Pentanon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0060-500ML P0060-25ML
TCIAP0060-500MLEA 542 DKK
TCIAP0060-500ML TCIAP0060-25ML
2-Pentanon ≥99.0% (by GC)
2-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 101°C
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 7°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009400
CAS-nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN nummer: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da5d5132b8900f107c2e74cb679fa212d90a13&vid=aa6ce9f47506fda4d9afc57146f8f4fa5cf94913&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %