2-Pentylfuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amylfuran
P1209-25ML P1209-5ML
TCIAP1209-25MLEA 1230 DKK
TCIAP1209-25ML TCIAP1209-5ML
2-Pentylfuran ≥98.0% (by GC)
2-Pentylfuran
Formel: C₉H₁₄O
Kogepunkt: 155°C
Massefylde: 0,838 g/cm³ (19 °C)
Flammepunkt: 46°C
MDL Number: MFCD00036497
CAS-nummer: 3777-69-3
EINECS: 223-234-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb4a01cc1fff49fe8e27006f6b1346a6862ef95&vid=6cb4a01cc1fff49fe8e27006f6b1346a6862ef95&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid