1,4-Dithioerythritol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTE
D1320-25G D1320-5G
TCIAD1320-25GEA 3640 DKK
TCIAD1320-25G TCIAD1320-5G
1,4-Dithioerythritol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&vid=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency