2-Fluor-5-trifluormethylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
F0780-25G F0780-5G
TCIAF0780-25GEA 1620 DKK
TCIAF0780-25G TCIAF0780-5G
2-Fluor-5-trifluormethylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluor-5-trifluormethylphenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molekylvægt: 180.1 g/mol
Kogepunkt: 146
Massefylde: 1.436
Flammepunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00061286
CAS-nummer: 141483-15-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d8ef9863209f0e7e0dbad2a6f0189b30a634f2&vid=06d8ef9863209f0e7e0dbad2a6f0189b30a634f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %