2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluor-1-pentanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N0810-1G N0810-5G N0810-25G
TCIAN0810-1GEA 386 DKK
TCIAN0810-1G TCIAN0810-5G TCIAN0810-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluor-1-pentanol ≥97.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formel: C₅H₃F₉O
Kogepunkt: 111°C
MDL Number: MFCD00236714
CAS-nummer: 355-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&vid=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %