(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2720-25G T2720-5G
TCIAT2720-25GEA 550 DKK
TCIAT2720-25G TCIAT2720-5G
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan ≥98.0% (by GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formel: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kogepunkt: 144°C
Massefylde: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00039266
CAS-nummer: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&vid=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %