4-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2771-25G T2771-5G
TCIAT2771-25GEA 1270 DKK
TCIAT2771-25G TCIAT2771-5G
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥98.0% (by HPLC)
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
Molekylvægt: 205.2
Kogepunkt: 254
Smeltepunkt: 135
MDL Number: MFCD00051806
CAS-nummer: 72505-21-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&vid=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C