3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
B1949-25G B1949-5G
TCIAB1949-25GEA 616 DKK
TCIAB1949-25G TCIAB1949-5G
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon ≥98.0% (by GC)
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molekylvægt: 256.15 g/mol
Kogepunkt: 95
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00009910
CAS-nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&vid=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %