4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
T1804-1G T1804-5G
TCIAT1804-1GEA 181 DKK
TCIAT1804-1G TCIAT1804-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Kogepunkt: 96°C
Smeltepunkt: 28…30 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061240
CAS-nummer: 49561-96-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&vid=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %