(2-Pyridyl)eddikesyreethylester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1075-25G P1075-5G
TCIAP1075-25GEA 1270 DKK
TCIAP1075-25G TCIAP1075-5G
(2-Pyridyl)eddikesyreethylester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2-Pyridyl)eddikesyreethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 122°C
Smeltepunkt: 86…90 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006359
CAS-nummer: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %