3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2203-25G D2203-5G
TCIAD2203-25GEA 1470 DKK
TCIAD2203-25G TCIAD2203-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥97.0% (by GC)
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Kogepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00037150
CAS-nummer: 2892-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f00b16700b8d3cd437ce56c87fbe98775330175&vid=6f00b16700b8d3cd437ce56c87fbe98775330175&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %