3,3'-Diaminobenzophenon 95,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(3-aminophenyl)methanone
D1682-1G D1682-5G
TCIAD1682-1GEA 452 DKK
TCIAD1682-1G TCIAD1682-5G
3,3'-Diaminobenzophenon 95,0 GC, T
3,3'-Diaminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molekylvægt: 212.25 g/mol
MDL Number: MFCD00014774
CAS-nummer: 611-79-0
EINECS: 210-281-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a88414df7b62efc3335892d9c2b30dd8f832d0d&vid=9a88414df7b62efc3335892d9c2b30dd8f832d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %