2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
C1790-1G C1790-5G
TCIAC1790-1GEA 435 DKK
TCIAC1790-1G TCIAC1790-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Molekylvægt: 279.07
MDL Number: MFCD00052912
CAS-nummer: 175205-54-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&vid=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %