4-(Trifluormethyl)benzylchlorid ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2488-25G T2488-5G
TCIAT2488-25GEA 1010 DKK
TCIAT2488-25G TCIAT2488-5G
4-(Trifluormethyl)benzylchlorid ≥97.0% (by GC)
4-(Trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃
Kogepunkt: 68°C
Smeltepunkt: 19°C
Massefylde: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 74°C
MDL Number: MFCD00040772
CAS-nummer: 939-99-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&vid=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %