2-(Trifluormethyl)benzylchlorid 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
T2731-25G T2731-5G
TCIAT2731-25GEA 1380 DKK
TCIAT2731-25G TCIAT2731-5G
2-(Trifluormethyl)benzylchlorid 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-(Trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.58 g/mol
Flammepunkt: 70°C
MDL Number: MFCD00009920
CAS-nummer: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&vid=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %