Methyl2-chloracetoacetat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1219-25G C1219-250G
TCIAC1219-25GEA 476 DKK
TCIAC1219-25G TCIAC1219-250G
Methyl2-chloracetoacetat ≥95.0% (by GC)
Methyl2-chloracetoacetat
Formel: C₅H₇ClO₃
Kogepunkt: 86°C
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00008757
CAS-nummer: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&vid=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %