3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 97,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C2183-25G
C2183-5G
TCIAC2183-25GEA
8190
DKK
TCIAC2183-25G
TCIAC2183-5G
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 97,0 GC, T
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molekylvægt: 156.57 g/mol Kogepunkt: 150°C Massefylde: 1.0404 |
MDL Number:
MFCD00016981 CAS-nummer: 2420-16-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |