3-Brom-2-naphthol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 3-Bromonaphthalen-2-ol
B3127-1G B3127-5G
TCIAB3127-1GEA 509 DKK
TCIAB3127-1G TCIAB3127-5G
3-Brom-2-naphthol ≥96.0% (by GC)
3-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Molekylvægt: 223.07 g/mol
MDL Number: MFCD10000951
CAS-nummer: 30478-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d1cbe0501554ec840b01347d8aa51f53795bc0f&vid=3d1cbe0501554ec840b01347d8aa51f53795bc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C