(4-Bromphenyl)eddikesyreethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0903-25G E0903-5G
TCIAE0903-25GEA 706 DKK
TCIAE0903-25G TCIAE0903-5G
(4-Bromphenyl)eddikesyreethylester ≥98.0% (by GC)
(4-Bromphenyl)eddikesyreethylester
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Kogepunkt: 144°C
MDL Number: MFCD00016333
CAS-nummer: 14062-25-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0185d94de31d82dd389173e0f620eabdc694fd9&vid=a0185d94de31d82dd389173e0f620eabdc694fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %