Acetonitril ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A0060-25ML
A0060-500ML
TCIAA0060-25MLEA
132
DKK
TCIAA0060-25ML
TCIAA0060-500ML
Acetonitril ≥99.5% (by GC)
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Kogepunkt: 82°C Smeltepunkt: –46°C Massefylde: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 10°C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN nummer: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,00070 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |