Undecanal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
U0009-25ML
U0009-250ML
TCIAU0009-25MLEA
230
DKK
TCIAU0009-25ML
TCIAU0009-250ML
Undecanal ≥97.0% (by GC)
Undecanal
Formel:
C₁₁H₂₂O Kogepunkt: 80°C Smeltepunkt: –2 °C Massefylde: 0,827 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 113°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007016 CAS-nummer: 112-44-7 EINECS: 203-972-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.8280 to 0.8380 |