Propionaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanal
P0498-25ML P0498-500ML
TCIAP0498-25MLEA 132 DKK
TCIAP0498-25ML TCIAP0498-500ML
Propionaldehyd ≥98.0% (by GC)
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
Kogepunkt: 46°C
Smeltepunkt: -81°C
Massefylde: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -37°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007020
CAS-nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN nummer: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07823
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %