Hexanal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Capronaldehyde
H0133-25ML H0133-500ML H0133-100ML
TCIAH0133-25MLEA 140 DKK
TCIAH0133-25ML TCIAH0133-500ML TCIAH0133-100ML
Hexanal ≥98.0% (by GC)
Hexanal
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 131°C
Smeltepunkt: -56
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007027
CAS-nummer: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN nummer: 1207
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2aec04d8495cd1f2c1cad98a4df76f2e54362d&vid=1655b2bcae225c90a1fb73b235203a1df2b5b587&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %