Heptanal ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0025-25ML H0025-500ML
TCIAH0025-25MLEA 132 DKK
TCIAH0025-25ML TCIAH0025-500ML
Heptanal ≥95.0% (by GC)
Heptanal
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 155°C
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007028
CAS-nummer: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN nummer: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad313f6259f1910211c4a748a88d1d35fea4c1f1&vid=5ead7bb88e4907b465aad9f9fd620879ee636e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %