Decanal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0032-25ML D0032-500ML
TCIAD0032-25MLEA 132 DKK
TCIAD0032-25ML TCIAD0032-500ML
Decanal ≥97.0% (by GC)
Caprinaldehyde
Formel: C₁₀H₂₀O
Kogepunkt: 208°C
Smeltepunkt: -5°C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 94°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007031
CAS-nummer: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fe8d4c64164da5416bf899deccdc7c40f7c2e&vid=5091177eb02c783811e2a394a7a2e8632728124c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %