3-Brom-1,1-dimethoxypropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-1,1-dimethoxypropane
B1901-25G B1901-5G
TCIAB1901-25GEA 4390 DKK
TCIAB1901-25G TCIAB1901-5G
3-Brom-1,1-dimethoxypropan ≥98.0% (by GC)
3-Brom-1,1-dimethoxypropan
Formel: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
Kogepunkt: 60°C
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013245
CAS-nummer: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0334f153c8486e0fca339b4a3fc627cc6c53647b&vid=15b06cd2767691441190c767b5991e3105b81751&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %