2-Brom-1,1-diethoxyethan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
B0957-25ML B0957-500ML B0957-100ML
TCIAB0957-25MLEA 132 DKK
TCIAB0957-25ML TCIAB0957-500ML TCIAB0957-100ML
2-Brom-1,1-diethoxyethan ≥95.0% (by GC)
2-Brom-1,1-diethoxyethan
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Kogepunkt: 67°C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000214
CAS-nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=082a4a331b1e17b9849f92ed506aff2762ca5fd0&vid=b1974fde73c4f6f71fa7926d886148863bc44c23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %