3-Brom-1,1,1-trifluoracetone 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 854 DKK
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-Brom-1,1,1-trifluoracetone 95,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Brom-1,1,1-trifluoracetone
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Molekylvægt: 190.95 g/mol
Kogepunkt: 88°C
Massefylde: 1.8389
Flammepunkt: 5°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039237
CAS-nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %