1-Bromtetradecan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Myristyl bromide
B0233-25ML B0233-500ML
TCIAB0233-25MLEA 132 DKK
TCIAB0233-25ML TCIAB0233-500ML
1-Bromtetradecan ≥97.0% (by GC)
1-Bromotetradecane
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Kogepunkt: 205°C
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 158°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000228
CAS-nummer: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468c197c162a520e4709bbdc5a9b2a2e59af9eca&vid=a55f65cee5c586e1b12d9f34709b1bd935a2dccd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %