1-Bromnonan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Nonyl bromide
B0933-25ML B0933-500ML B0933-100ML
TCIAB0933-25MLEA 222 DKK
TCIAB0933-25ML TCIAB0933-500ML TCIAB0933-100ML
1-Bromnonan ≥98.0% (by GC)
1-Bromononane
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molekylvægt: 207.15 g/mol
Kogepunkt: 201
Smeltepunkt: -29
Flammepunkt: 90°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000278
CAS-nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c0fdf7d320a209433e6ce82b5d592485a80494&vid=807dbbad41a8b4bc0d07e380a177a58a49d87752&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %