1-Bromhexan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Hexyl bromide
B0600-25G
B0600-500G
TCIAB0600-25GEA
132
DKK
TCIAB0600-25G
TCIAB0600-500G
1-Bromhexan ≥98.0% (by GC)
1-Bromohexane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₄CH₃ Kogepunkt: 155°C Smeltepunkt: -85°C Massefylde: 1,167 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 52°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000271 CAS-nummer: 111-25-1 EINECS: 203-850-2 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |