1-Bromdodecan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B0587-25ML
B0587-500ML
TCIAB0587-25MLEA
140
DKK
TCIAB0587-25ML
TCIAB0587-500ML
1-Bromdodecan ≥98.0% (by GC)
1-Bromododecane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃ Kogepunkt: 140°C Smeltepunkt: –10 °C Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 146°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000225 CAS-nummer: 143-15-7 EINECS: 205-587-9 Merck Index: 14,05389 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |