1-Brombutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0560-25G B0560-500G
TCIAB0560-25GEA 148 DKK
TCIAB0560-25G TCIAB0560-500G
1-Brombutan ≥98.0% (by GC)
1-Bromobutane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Kogepunkt: 101°C
Smeltepunkt: -112°C
Massefylde: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN nummer: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e7863ef88fa87359e8603e2390fade10d7abfd&vid=d84bd591b9efc2dde11d1f4430d85c98c591622d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %