1,7-Dibromheptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Heptamethylene dibromide
D2119-10G D2119-25G
TCIAD2119-10GEA 920 DKK
TCIAD2119-10G TCIAD2119-25G
1,7-Dibromheptan ≥98.0% (by GC)
1,7-Dibromoheptane
Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
Molekylvægt: 258 g/mol
Kogepunkt: 263°C
Smeltepunkt: -41.7
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000274
CAS-nummer: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&vid=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %