1,6-Dibromhexan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexamethylen dibromide
D0185-25G D0185-500G D0185-100G
TCIAD0185-25GEA 140 DKK
TCIAD0185-25G TCIAD0185-500G TCIAD0185-100G
1,6-Dibromhexan ≥97.0% (by GC)
1,6-Dibromohexane
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Molekylvægt: 243.97 g/mol
Kogepunkt: 246°C
Smeltepunkt: –2°C
Flammepunkt: 152°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000272
CAS-nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac33e665fab64e2c45f1f2ae098dd1eeaf25eafe&vid=00d603b1a492fb25c582a7151dafbde89d61871d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %