1,4-Dibrompentan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1408-5G D1408-25G
TCIAD1408-5GEA 132 DKK
TCIAD1408-5G TCIAD1408-25G
1,4-Dibrompentan ≥95.0% (by GC)
1,4-Dibromopentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1,687 g/cm³ (15 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000153
CAS-nummer: 626-87-9
EINECS: 210-967-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&vid=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %