1,4-Dibrombutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D0176-25G
D0176-500G
TCIAD0176-25GEA
132
DKK
TCIAD0176-25G
TCIAD0176-500G
1,4-Dibrombutan ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromobutane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Kogepunkt: 198°C Smeltepunkt: –20 °C Massefylde: 1,83 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 131°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS-nummer: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |