1,2-Dibrompropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0203-25G D0203-500G
TCIAD0203-25GEA 247 DKK
TCIAD0203-25G TCIAD0203-500G
1,2-Dibrompropan ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromopropane
Formel: BrH₂CBrCHCH₃
Kogepunkt: 141°C
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 1,932 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000148
CAS-nummer: 78-75-1
EINECS: 201-139-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07853
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=064d98bfcd5579f6ec2991f9a608af440110cc03&vid=2aa09bc7302eb25886729dbff5cee203d813aa76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %