1,2,3-Tribrompropan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0355-25G T0355-500G
TCIAT0355-25GEA 156 DKK
TCIAT0355-25G TCIAT0355-500G
1,2,3-Tribrompropan ≥97.0% (by GC)
1,2,3-Tribromopropane
Formel: BrH₂CBrCHCH₂Br
Kogepunkt: 220°C
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 2,43 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00017884
CAS-nummer: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Merck Index: 14,09614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48c766e51089357ee881ffafe413c55fbef2ead&vid=b0c088b92133d3839107c67e9858216e9f2b647a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %