1,1,2,2-Tetrabromethan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0034-25G T0034-500G
TCIAT0034-25GEA 181 DKK
TCIAT0034-25G TCIAT0034-500G
1,1,2,2-Tetrabromethan ≥98.0% (by GC)
1,1,2,2-Tetrabromoethane
Formel: Br₂HCCHBr₂
Kogepunkt: 243°C
Smeltepunkt: 0°C
Massefylde: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000133
CAS-nummer: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN nummer: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6174065146305a0a4336d81a5626ce21ff05126d&vid=9446daa88a676b6ddfb55bfb4119288ff3cd282d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %