1,2-Dihydronaphthalen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0585-1G D0585-10G
TCIAD0585-1GEA 148 DKK
TCIAD0585-1G TCIAD0585-10G
1,2-Dihydronaphthalen ≥98.0% (by GC)
1,2-Dihydronaphthalen
Formel: C₁₀H₁₀
Kogepunkt: 207°C
Smeltepunkt: -8°C
Massefylde: 1,0031 g/cm³ (10.5 °C)
Flammepunkt: 67°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001672
CAS-nummer: 447-53-0
EINECS: 207-183-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a6911c64cb2db1902ed8e8ca69db9a54f899f3&vid=7fff8a77c839039d1c9cfcd020ea0cc18501ef66&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %