(R)-(+)-Limonen 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, (R)-(+)-Dipenten, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-dien, D(+)-Limonen
L0105-25ML L0105-5ML
TCIAL0105-25MLEA 1350 DKK
TCIAL0105-25ML TCIAL0105-5ML
(R)-(+)-Limonen 99,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molekylvægt: 136.24 g/mol
Kogepunkt: 176°C
Smeltepunkt: –75°C
Flammepunkt: 51°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062991
CAS-nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN nummer: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30234500587f6641034316427ebeafa012d79750&vid=ecd06df102f5b5c0dc1cd4f84f2f3981fafdf611&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +125.0 deg (neat)