(R)-(+)-Limonen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L0047-25ML
L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA
148
DKK
TCIAL0047-25ML
TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-Limonen ≥95.0% (by GC)
(R)-(+)-Limonen
Formel:
C₁₀H₁₆ Kogepunkt: 176°C Smeltepunkt: –75°C Massefylde: 0,8411 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 51°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00062991 CAS-nummer: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 UN nummer: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 14,05493 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |