(±)-p-Mentha-1,8-dien ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-Limonen, (±)-Limonen, (±)-Dipenten, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen
L0046-25ML L0046-500ML
TCIAL0046-25MLEA 132 DKK
TCIAL0046-25ML TCIAL0046-500ML
(±)-p-Mentha-1,8-dien ≥95.0% (by GC)
(±)-p-Mentha-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
Molekylvægt: 136.24 g/mol
Kogepunkt: 178°C
Smeltepunkt: –96°C
Flammepunkt: 45°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062992
CAS-nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN nummer: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1001c6e7344314d8db11be28dbe7b897783c2f8&vid=6116c6d32b6066f0684389921e79b2fd41b8050b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)